Learn More
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist hygroskopisch und luftempfindlich.
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist hygroskopisch und luftempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine |
Schmelzpunkt | 15°C |
Dichte | 1.048 |
Siedepunkt | 108°C to 110°C (8 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | ee 99 % |
Brechungsindex | 1.49 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4652606 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; Hygroscopic |