Learn More
(S)-3-(Boc-Amino)-3-Phenylpropionsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458597
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103365-47-5
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.309
MDL-Nummer MFCD01860892
InChI-Schlüssel JTNQFJPZRTURSI-NSHDSACASA-N
Synonym boc-s-3-amino-3-phenylpropionic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-n-boc-amino-beta-phenylalanine, s-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-beta-phe-oh, boc-d-beta-phenylalanine, s-boc-beta3-phenylalanine, boc-s-phenylalanine, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 2734490
IUPAC-Name (3S)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Menge 250 mg
Beilstein 4695945
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 95%