Learn More
Alfa Aesar™ (S)-(+)-3-Aminopyrrolidindihydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 11318685
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 116183-83-6
Summenformel C4H12Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 159.05
MDL-Nummer MFCD00070605
InChI-Schlüssel NJPNCMOUEXEGBL-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, s-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3s-+-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, s-3-aminopyrrolidine 2hcl, s-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, s-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, 3s, pubchem11156, s-+-3-aminopyrrolidinedihydrochloride
PubChem CID 13500644
IUPAC-Name (3S)-pyrrolidin-3-amin;Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.NC1CCNC1
Spécification
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Schmelzpunkt ∽283°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 4870016
Empfindlichkeit Hygroscopic
Optische Drehung +1.2° (c=10 in Water)
Formelmasse 159.06
Reinheit (%) 98%