Learn More
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13428508
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20989-17-7
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
MDL-Nummer MFCD00064404
InChI-Schlüssel IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
PubChem CID 134797
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-2-Phenylethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Phenylglycinol
Infrarotspektrum Echt
Farbe Weiß bis gelb
Verpackung Glasflasche
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Spezifische Drehung + 25.50
Schmelzpunkt 75.0°C to 79.0°C
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel C6H5CH(NH2)CH2OH
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%