Learn More
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
(S)-(+)-2-Phenylglycinol is used in the synthesis of chiral, unsymmetrical bisoxazolines. It is used as a reagent for the resolution of acids via the easily hydrolyzed amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-2-Phenylglycinol wird bei der Synthese chiraler, unsymmetrischer Bisoxazoline verwendet. Es wird als Reagenz für die Auflösung von Säuren über die leicht hydrolysierten Amide verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dimethylsulfoxid und Methanol. Beschränkte Wasserlöslichkeit.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Lagerung bei -20 °C.
(S)-(+)-2-Phenylglycinol wird bei der Synthese chiraler, unsymmetrischer Bisoxazoline verwendet. Es wird als Reagenz für die Auflösung von Säuren über die leicht hydrolysierten Amide verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dimethylsulfoxid und Methanol. Beschränkte Wasserlöslichkeit.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Lagerung bei -20 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-Phenylglycinol |
Schmelzpunkt | 76°C to 78°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3196190 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,dimethylsulfoxide and methanol. Limited solubility in water. |
Optische Drehung | +30° (c=0.75 in 1N HCl) |
Formelmasse | 137.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |