Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It finds its application in the synthesis of optically active products. Used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used as a chiral derivatizing agent for determining the absolute configuration of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von optisch aktiven Produkten verwendet. Wird für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen verwendet. Es kann auch als chirales Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung der absoluten Konfiguration von sekundären Alkoholen verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (20 g/l bei 20 °C). Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird bei der Synthese von optisch aktiven Produkten verwendet. Wird für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen verwendet. Es kann auch als chirales Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung der absoluten Konfiguration von sekundären Alkoholen verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (20 g/l bei 20 °C). Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-1-Phenylethanol |
Schmelzpunkt | 9°C to 11°C |
Dichte | 1.012 |
Siedepunkt | 97°C to 99°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Geruch | mild |
Brechungsindex | 1.528 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2937 |
Beilstein | 2039797 |