Learn More
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489119
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Cyclohexylethyl isothiocyanate
CAS 737000-92-9
Dichte 1.004
Summenformel C9H15NS
Brechungsindex 1.5268
MDL-Nummer MFCD05664050
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym s-+-1-cyclohexylethyl isothiocyanate, 1s-1-isothiocyanatoethyl cyclohexane, ksc496q3l, 1s-1-cyclohexylethanisothiocyanate
InChI-Schlüssel KMMWHCFHXACMCZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(N=C=S)C1CCCCC1
IUPAC-Name (1-Isothiocyanatoethyl)cyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 169.29
PubChem CID 11528418
Formelmasse 169.29
Reinheit (%) 97%