Learn More
(S)-(+)-1-Brom-2-Methylbutan, 97 %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, is used for the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-1-Brom-2-Methylbutan wird zur Synthese chiraler nematischer Flüssigkristalle und optisch aktiver Grignard-Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Lichtempfindlich.
(S)-(+)-1-Brom-2-Methylbutan wird zur Synthese chiraler nematischer Flüssigkristalle und optisch aktiver Grignard-Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Lichtempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane |
Namenshinweis | stabilized with potassium carbonate |
Dichte | 1.223 |
Siedepunkt | 121°C to 122°C |
Flammpunkt | 22°C (79°F) |
Brechungsindex | 1.4455 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1718815 |
Empfindlichkeit | Light sensitive; May form a precipitate |