Learn More
(S)-(+)-1-Brom-2-Methylbutan, 97 %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456140
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, is used for the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-1-Brom-2-Methylbutan wird zur Synthese chiraler nematischer Flüssigkristalle und optisch aktiver Grignard-Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-00-9
Summenformel C5H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 151.05
MDL-Nummer MFCD00078662
InChI-Schlüssel XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-1-bromo-2-methylbutane, s-+-1-bromo-2-methylbutane, butane, 1-bromo-2-methyl-, 2s, unii-cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methylbutane, d-amyl bromide, cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methyl-butane, +-2-methylbutyl bromide, butane, 1-bromo-2-methyl-, s
PubChem CID 5464167
IUPAC-Name (2S)-1-Brom-2-Methylbutan
SMILES CC[C@H](C)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Namenshinweis stabilized with potassium carbonate
Dichte 1.223
Siedepunkt 121°C to 122°C
Flammpunkt 22°C (79°F)
Brechungsindex 1.4455
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1718815
Empfindlichkeit Light sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,601
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung +4.5° (Neat)
Formelmasse 151.05
Reinheit (%) 97%