Learn More
(S)-(+)-1-(1-naphthyl)ethylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329096
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73671-79-1
Summenformel C13H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 197.24
MDL-Nummer MFCD00064181
InChI-Schlüssel GONOHGQPZFXJOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, 1-1s-1-isocyanatoethyl naphthalene, s-nei, s-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, isocyanic acid s-+-1-1-naphthyl ethyl ester, 1-1-isocyanatoethyl naphthalene #, pubchem8101, s-+-1-naphthyl ethyl isocyanate, s--1-1-naphthyl ethyl isocyanate, s-+-1-1-naphthyl ethylisocyanate
PubChem CID 7023510
IUPAC-Name 1-[(1S)-1-Isocyanatoethyl]naphthalen
SMILES CC(N=C=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Dichte 1.118
Siedepunkt 106°C to 108°C (0.16 mmHg)
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.6045
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2206
Beilstein 4675069
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Optische Drehung +47° (c=3.5 in Toluene)
Formelmasse 197.24
Reinheit (%) 95%