Learn More
Ruthenium(IV)-oxid, ≥ 99.5 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
103.52 CHF - 515.57 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-10-1
Summenformel O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 133.07
MDL-Nummer MFCD00011210
InChI-Schlüssel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrousMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82848
IUPAC-Name Rutheniumoxid
SMILES O=[Ru]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10523771
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
218340010
1 g Glasflasche
103.52 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10647352
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
218340050
5 g Glasflasche
515.57 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium(IV)-oxid, ≥ 99.5 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals