Learn More
Ruthenium(III)-2,4-Pentandionat, Ru 24 % min., Thermo Scientific Chemicals
Zur Hydrogenierung
139.00 CHF - 614.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14284-93-6 |
---|---|
Summenformel | C15H21O6Ru |
Molekulargewicht (g/mol) | 398.40 |
MDL-Nummer | MFCD00000030 |
InChI-Schlüssel | RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K |
Synonym | ruthenium acetylacetonate, ruthenium iii acetylacetonate, acetylacetone ruthenium iii salt, tris 2,4-pentanedionato ruthenium iii, tris pentane-2,4-dionato-o,o' ruthenium, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-o,o'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-kappao,kappao'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-8ci, z-4-oxopent-2-en-2-olate; ruthenium 3+ |
PubChem CID | 5488829 |
SMILES | [Ru+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11300729
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010568.03 |
1 g |
139.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11310729
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010568.06 |
5 g |
614.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
14284-93-6 | |
398.40 | |
RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K | |
5488829 |
C15H21O6Ru | |
MFCD00000030 | |
ruthenium acetylacetonate, ruthenium iii acetylacetonate, acetylacetone ruthenium iii salt, tris 2,4-pentanedionato ruthenium iii, tris pentane-2,4-dionato-o,o' ruthenium, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-o,o'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-kappao,kappao'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-8ci, z-4-oxopent-2-en-2-olate; ruthenium 3+ | |
[Ru+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Spezifikation
Ruthenium(III) 2, 4-pentanedionate | |
Ru 24% min. | |
Weiß | |
C15H21O6Ru | |
ruthenium acetylacetonate, ruthenium iii acetylacetonate, acetylacetone ruthenium iii salt, tris 2,4-pentanedionato ruthenium iii, tris pentane-2,4-dionato-o,o' ruthenium, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-o,o'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-kappao,kappao'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-8ci, z-4-oxopent-2-en-2-olate; ruthenium 3+ | |
RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K | |
ruthenium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) | |
5488829 | |
Red crystals |
260°C (decomposition) | |
14284-93-6 | |
Kristallin | |
MFCD00000030 | |
Soluble in most organic solvents such as acetone,chlorinated hydrocarbons,alcohols,cyclohexane and benzene. Insoluble in water. | |
[Ru+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
398.40 | |
398.4 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-193-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen