Learn More
Brady™ PORTABLE LOCKOUT STATION (EMPTY)
Die tragbaren Schlösser-Stationen von Brady gewährleisten, dass sämtliche Absperrvorrichtungen leicht zugänglich und jederzeit zum Einsatz bereit sind. Diese kompakten, robusten Stationen verfügen über einen montierbaren Griff für einen leichten Transport sowie Schraubenschlitze für die Wandmontage.
Marke: Brady™ 811217
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lockout-Station für den Schnellzugriff
- Die tragbaren Schlösser-Stationen von Brady gewährleisten, dass sämtliche Absperrvorrichtungen leicht zugänglich und jederzeit zum Einsatz bereit sind
- Diese kompakten, robusten Stationen verfügen über einen montierbaren Griff für einen leichten Transport sowie Schraubenschlitze für die Wandmontage
- Der verschließbare, halbtransparente Deckel schützt den Inhalt vor rauen Umgebungsbedingungen
- Stellen Sie einen Kasten pro Arbeiter bereit oder nutzen Sie einen Kasten gemeinsam im Team
- Leichter und sauberer Einsatz jederzeit und überall
Spezifikation
Tragbare Verriegelungsstation | |
Polypropylen | |
171 mm | |
171 x 462 x 432 mm | |
17.008 in. | |
Station wird ohne Inhalt geliefert | |
17.008 in. |
Gelb | |
6.73 in. | |
Portable Lockout Station | |
Lockout Tagout | |
432 mm | |
Je 1 | |
432 mm |