Learn More
Brady™ Sicherheitsschlösser mit stabilem, verstärktem Nylongehäuse
Brady™ Standard-Sicherheitsschlösser mit Stahlbügel sind für alle Sicherheits- und Schutzbedürfnisse geeignet. Die Präzisionsfertigung stellt eine hohe Sabotagesicherheit sicher.
132.00 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sicherheits-Vorhängeschlösser |
---|---|
Material | Verstärktes Nylon |
Beschreibung | Sicherheitsschlösser – Nylon-Bügel |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 6,5 mm |
Abmessungen (L x B) | 38,00 x 86,50 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11721386
|
Brady™
813595 |
38 mm | Schwarz | N/A | |||||
15603557
|
Brady™
813595 |
38 mm | Schwarz |
136.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11701386
|
Brady™
813593 |
38 mm | Blau | N/A | |||||
15683547
|
Brady™
813593 |
38 mm | Blau |
136.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11791386
|
Brady™
813639 |
38 mm | Braun | N/A | |||||
15673557
|
Brady™
813639 |
38 mm | Braun |
136.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11741386
|
Brady™
813597 |
38 mm | Grün | N/A | |||||
15623557
|
Brady™
813597 |
38 mm | Grün |
136.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11751386
|
Brady™
813598 |
38 mm | Orange | N/A | |||||
15633557
|
Brady™
813598 |
38 mm | Orange |
136.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11701396
|
Brady™
813640 |
38 mm | Violett | N/A | |||||
15683557
|
Brady™
813640 |
38 mm | Violett |
136.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11711386
|
Brady™
813594 |
38 mm | Rot | N/A | |||||
15693547
|
Brady™
813594 |
38 mm | Rot |
136.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11711396
|
Brady™
813641 |
38 mm | Weiß | N/A | |||||
15693557
|
Brady™
813641 |
38 mm | Weiß |
136.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11731386
|
Brady™
813596 |
38 mm | Gelb | N/A | |||||
15613557
|
Brady™
813596 |
38 mm | Gelb |
136.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
- Mit 6 Stiften, präzisionsgefertigt für spezifischere Schlüsseleinschnitte und bessere Manipulationssicherheit
- Vorbehaltene, parazentrische Schlüsselführung sorgt für optimale Sicherheit
- Die spezielle Konstruktion verhindert, dass sich der Schlüssel herausnehmen lässt, solange der Bügel des Vorhängeschlosses noch nicht geschlossen ist
- Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
- Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design. Damit ist ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung möglich
- Zu jedem Schloss wird ein Schlüssel mitgeliefert
- Schlüssel verbleibt im Schloss - Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist
Spezifikation
Sicherheits-Vorhängeschlösser | |
Sicherheitsschlösser – Nylon-Bügel | |
38,00 x 86,50 mm | |
38,00 mm | |
38 mm |
Verstärktes Nylon | |
6,5 mm | |
86,5 mm | |
6 | |
33 mm |