Learn More
Brady™ Sicherheitsschloss, kompakt, 25mm Bügel, weiss, VE=6 Stück
Die leichten und kompakten Brady Sicherheitsschlösser sind für Programme zur Trennung von der Energiequelle geeignet. Sie haben die gleichen Merkmale wie das Brady Sicherheitsschloss. Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen.
Marke: Brady™ 814122
Additional Details : Gewicht : 0.75000kg
Beschreibung
- Kompakte Lockout-Vorhängeschlösser
- Die leichten und kompakten Brady Sicherheitsschlösser sind für Programme zur Trennung von der Energiequelle geeignet. Sie haben die gleichen Merkmale wie das Brady Sicherheitsschloss
- Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen
- Er hat 6 Spulen-Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten
- Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit. Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben
- Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest, temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung
- Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind auf Anfrage möglich
Spezifikation
Sicherheitsvorhängeschloss | |
Verstärktes Nylon | |
0.186 in | |
16 x 32 x 64 mm | |
Lockout Tagout | |
25,00 mm | |
5 | |
1.26 in. | |
26 mm |
Weiß | |
Sicherheitsschlösser – Kompakt | |
4,7 mm | |
32,00 x 64,00 mm | |
64 mm | |
Aluminium | |
6/Packung | |
32 mm |