Learn More
Rubren, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346970
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-51-1
Summenformel C42H28
Molekulargewicht (g/mol) 532.67
MDL-Nummer MFCD00003703
InChI-Schlüssel YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubrene, 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene, rubren, naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl, rubrene, powder, acmc-209kvj, 5,11,12-tetraphenyltetracene, 5,11,12-tetraphenylnaphthacene, naphthacene,6,11,12-tetraphenyl
PubChem CID 68203
IUPAC-Name 5,6,11,12-Tetraphenyltetracen
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=C(C5=CC=CC=C5C(=C24)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubrene
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 330°C to 335°C
Farbe Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Beilstein 05, II, 726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 532.67
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Rubrene