Learn More
Uvex™ Rubiflex S NB709S Chemikalienschutzhandschuhe
Click to view available options
11
Beschreibung
- Spezielle NBR-beschichtete Handschuhe mit Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- Eine verstärkte, anatomisch geformte Stulpe bietet zusätzlichen Schutz
- Hohe Wasserdampfabsorption durch das Baumwollfutter
- Beständig gegenüber Fett, Mineralölen und verschiedenen Chemikalien
- Maßgeschneidert für die feste Installation auf Sandstrahlmaschinen
Spezifikation
Spezifikation
Anwendungen | Labor |
Coating Material | NBR |
Farbe | Grün |
Größe | 11 |
Norm EN 388 | 2121X |
EN ISO 374-1 | Typ B |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKOPT |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandstrahlen |
Geschlecht | Unisex |
Auskleidungsmaterial | Baumwolle |