Learn More
Uvex™ Rubiflex S NB27S Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- NBR-beschichtete Sicherheitshandschuhe mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- Das dicke, verstärkte Futter bietet einen guten Wärmeschutz
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralölen und Lösungsmitteln
- Geeignet für Anwendungen, die Schutz vor Chemikalien und verschiedenen mechanischen Risiken erfordern
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Anwendungen | Labor |
Coating Material | NBR |
Farbe | Grün |
Größe | 9 |
Norm EN 388 | 2121X |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKNOPT |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobil, Umgang mit Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung, Maschinenbetrieb, Metallbearbeitung und Sandstrahlen |
Geschlecht | Unisex |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |