Learn More
Rubidiumhydroxid-Hydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Oxidativer Chlorierungskatalysator
126.76 CHF - 644.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12026-05-0 |
---|---|
Summenformel | HORb |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.48 |
MDL-Nummer | MFCD00011194 |
InChI-Schlüssel | CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb |
PubChem CID | 16212572 |
IUPAC-Name | Rubidium(1+); Hydroxid; Hydrat |
SMILES | [OH-].[Rb+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11326858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013481.06 |
5 g |
126.76 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11306858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013481.14 |
25 g |
644.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Oxidative chlorination catalyst.Rubidium hydroxide hydrate is used in fireworks in place of pure rubidium to get violet color, thereby it prevents the waste of expensive element rubidium. It acts as an intermediate in the synthesis of other rubidium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12026-05-0 | |
102.48 | |
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M | |
16212572 | |
[OH-].[Rb+] |
HORb | |
MFCD00011194 | |
rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb | |
Rubidium(1+); Hydroxid; Hydrat |
Spezifikation
Rubidium hydroxide hydrate | |
Weiß bis grau | |
(Metallbasis) | |
RbOH·xH2O | |
UN2678 | |
rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb | |
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M | |
Rubidium(1+); Hydroxid; Hydrat | |
16212572 | |
99% |
12026-05-0 | |
Kristallin | |
HORb | |
MFCD00011194 | |
14,8285 | |
Soluble in water and alcohol. | |
[OH-].[Rb+] | |
102.48 | |
102.48 (Anhydrous) | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H302
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:RUBIDIUMHYDROXID
missing translation for 'einecsNumber' : 215-186-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern