Learn More
Rubidiumchlorid, ≥ 99.8 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
97.08 CHF - 1197.96 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7791-11-9 |
---|---|
Summenformel | ClRb |
Molekulargewicht (g/mol) | 120.92 |
MDL-Nummer | MFCD00011187 |
InChI-Schlüssel | FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride |
PubChem CID | 62683 |
ChEBI | CHEBI:78672 |
SMILES | [Cl-].[Rb+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10358720
|
Thermo Scientific
201260100 |
10 g | Glasflasche |
97.08 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10410291
|
Thermo Scientific Acros
201260500 |
50 g | Glasflasche |
326.63 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11984191
|
Thermo Scientific Acros
201262500 |
250 g | Glasflasche |
1197.96 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
7791-11-9 | |
120.92 | |
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M | |
62683 | |
[Cl-].[Rb+] |
ClRb | |
MFCD00011187 | |
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride | |
CHEBI:78672 |
Spezifikation
1390.0°C | |
718.0°C | |
Weiß | |
99.8+% | |
RbCl | |
15,8417 | |
Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols | |
[Cl-].[Rb+] | |
120.92 | |
CHEBI:78672 | |
≥99.8% |
Rubidium chloride | |
7791-11-9 | |
Kristalle | |
ClRb | |
MFCD00011187 | |
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride | |
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M | |
Rubidium(1+)-chlorid | |
62683 | |
120.92 | |
Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 232-240-9
- Rubidium chloride