Learn More
Rubbermaid™ DRUM DOLLY UNIVERSAL
Für Behälter 19-046-679
Marke: Rubbermaid™ 86412-56
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfaches Bewegen und Manövrieren schwerer Lasten
- Die professionelle Konstruktion aus Kunststoff ist beständig gegen Rost, Absplittern und Verbeulen.
- Robuste Räder mit Schwenkfunktion ermöglichen ein einfaches Bewegen.
- Fasst eine 55-Gallonen-Fass sowie einen Kunststoffbehälter (Durchmesser x Höhe: 61.9 x 18.1 cm (24.4 x 7.13 in)
- Maximale Kapazität: 227 kg (500 lb.)
Spezifikation
Trommel-Dolly | |
500 lb. | |
HDPE | |
24.37 Zoll | |
Einfaches Bewegen und Manövrieren schwerer Lasten | |
7.12 Zoll | |
Drehbare Räder |
55 Gal.-Trommel | |
227 kg | |
Schwarz | |
61.9 cm | |
Behälter | |
18 cm |