Learn More
Rubbermaid™ Bouncer™ Schaufeln
Hergestellt aus USDA-zugelassenen, NSF-zertifizierten, klaren Polycarbonat-Materialien, die den FDA-Vorschriften entsprechen
43.60 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Bouncer™ Mehrzweck-Schaufel |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Nein |
Farbe | Klar |
Ausführung | Außen mit Kieselsteinstruktur und innen mit glatter Oberfläche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11772015
|
Rubbermaid™
66600-30 |
1,89 l | 14 in. |
275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11762015
|
Rubbermaid™
66600-20 |
946,3 mL | 11.62 Zoll |
43.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Widerstandsfähiges, bruchfestes Polycarbonat
- Verbesserte Gewichtsverteilung und Handhabung im Vergleich zu Metall
- Außenfläche mit Kieselstruktur
- Leicht zu reinigende, glatte Innenfläche
- Geeignet für gewerbliche Spülmaschinen
Spezifikation
Bouncer™ Mehrzweck-Schaufel | |
Nein | |
Außen mit Kieselsteinstruktur und innen mit glatter Oberfläche | |
Entwickelt für eine bessere Gewichtsverteilung und für eine verbesserte Handhabung glatter Oberflächen |
Polycarbonat | |
Klar | |
USDA, FDA, NSF | |
29 cm |