Learn More
Fisherbrand™ Gummistopfen mit Bohrung
Verhindert das Auslaufen von flüssigen Chemikalien oder das Entweichen aus dem Behälter.
Marke: Fisherbrand™ RB006/1H
Beschreibung
- Für industrielle Anwendungen
- Passt fest auf den Behälter
- Schlauch aus Naturkautschuk, rot
Spezifikation
6 mm | |
Rot | |
Stopfen (1 Bohrung) |
50/Pckg. | |
Gummi |