Learn More
Fisherbrand™ Gummistopfen
Bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit und Flexibilität und hält vielen chemischen Substanzen im normalen Laboreinsatz stand.
Marke:  Fisherbrand™ RB015/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11542922
  • 11.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sie bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit und Flexibilität und halten vielen chemischen Substanzen im normalen Laboreinsatz stand.
  • Temperaturbereich von -40 bis +70 °C
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Petroleumölen und Kohlenwasserstofflösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
20/Pckg.
15mm
Gummi
15
24mm
Rot
18mm
Stopfen