Learn More
Fisherbrand™ Gummistopfen
Bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit und Flexibilität und hält vielen chemischen Substanzen im normalen Laboreinsatz stand.
Marke: Fisherbrand™ RB099/S
Beschreibung
Sie bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit und Flexibilität und halten vielen chemischen Substanzen im normalen Laboreinsatz stand.
- Temperaturbereich von -40 bis +70 °C
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Petroleumölen und Kohlenwasserstofflösungsmitteln
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor | |
1/Pckg. | |
99mm | |
Gummi | |
99 |
54 mm | |
Rot | |
109mm | |
Stopfen |