Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Schüttler und Taumelschüttler
Verschiedene Zubehörteile aus Gummi für die Verwendung mit digitalen Schüttlern und digitalen Taumelschüttlern
Marke:  Thermo Scientific™ 88882128
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16534812
  • 58.79 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile aus Gummi für die Verwendung mit digitalen Schüttlern und digitalen Taumelschüttlern
Service Plan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz-Gummischlauch
44 mm
Ersatz-Gummischlauch
Gummi, Edelstahl
108 mm
Digitaler Vortexmischer