Learn More
Digi-Sense RTD-Sonde mit Griff
Designed to give the same accuracy and benefits of an RTD Probe in a compact economical design.
171.00 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) Kabel | 60 Zoll |
---|---|
Länge (metrisch) Kabel | 152.4 cm |
Sondentyp | RTD |
Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -58°F to 1292°F |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11755749
|
Digi-Sense
08117-80 |
50,8mm | -50 °C bis 700 °C |
171.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11745749
|
Digi-Sense
08117-87 |
254mm | -50°bis +204 °C |
191.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Time constant: 1 to 3 seconds or greater.
- Custom designs or changes to this product are available upon request.
- Maximum error for probe assembly is ±1.1°C + 0.12% of reading below 300°F, ±0.35% of reading above 300°F.
- Alpha coefficient is 0.003850 Ω/Ω/°C (DIN IEC 751). Resistance at ice point (0°C) is 100 Ω.
- Note: Time constant is the time required to reach 63.2% of the new reading.
- To determine how long it will take to reach 99% of the new reading multiply the time constant by five.
- Note: The temperature range is for the probe tip only.
- The handle material may be affected if the probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
- ABS handles are rated to 220°F (104°C).
- PVC handles are rated to 200°F (93°C).
- Stainless Steel handles are rated at 450°F (232°C).
- Mini Connectors are rated to 392°F (200°C).
Spezifikation
60 Zoll | |
RTD | |
-58°F to 1292°F |
152.4 cm | |
-50 °C |