Learn More
(RS)-AMPA hydrobromide, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Beschreibung
More water soluble hydrobromide salt of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (RS)-AMPA hydrobromide |
Menge | 1 mg |
Formelmasse | 267.08 |
Reinheit (%) | >99% |