Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ RS232 USB 1.1 Konverterkabel
RS 232 USB 1.1 Konverterkabel um Steuerbefehle von einem PC zu empfangen. Zur Verwendung mit dem Steuergerät MC1500 (400 000)
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- RS 232 USB 1.1 Konverterkabel.
- Interface zum Anschluss eines Computers.
- Somit können Befehle zur Einstellung der LED-Beleuchtungen vom Computer an die Steuereinheit übertragen werden.
- Benutzung nur mit dem Speicher Controller MC1500 (400 000)
Spezifikation
Konverterkabel | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
5 ft. |
RS 232 | |
VisiLED Controller MC1500 | |
1500 mm |