Learn More
Cytiva rProtein A Sepharose™ Fast Flow Affinitätsmedium
Entwickelt für die Reinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper in Laboren und im Prozessmaßstab
854.00 CHF - 5896.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Aufreinigung von mono- und polyklonalen Antikörpern auf Labor- und Prozessebene |
---|---|
Stabilität | Stabil in wässrigen Puffern, die häufig in der Protein-A-Chromatographie verwendet werden |
Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Produkttyp | rProtein A Sepharose Fast Flow Media |
Flussrate | 150 bis 250 cm/Hoμr |
Produktcode | Marke | Bindungsvermögen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bindungsvermögen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10313350
|
Cytiva
17-1279-02 |
50 mg humanes IgG/ml | 25 ml |
3101.00 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10302870
|
Cytiva
17-1279-01 |
50 mg humanes IgG/ml-Medium2 | 5 ml |
854.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10117549
|
Cytiva
17-1279-03 |
50 mg humanes IgG/ml-Medium2 | 200 ml |
5896.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Bestehend aus rekombinantem Protein A, gekoppelt mit einer quervernetzten Agarose-Basismatrix in Höhe von 4 %
- Hohes dynamisches Bindungsvermögen, Ein-Punkt-Bindung von Protein A, mit hoher Rückgewinnung, hoher Reinheit und geringer Ligand-Leckage
- Während des Herstellungsprozesses sind keine Säugetierkomponenten beteiligt
- Matrix: 4 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm (d50 V)
- Ligand: 6 mg rProtein A/ml Medium (E. coli)
- Bindungsvermögen: Ca. 50 mg Human-IgG/ml Medium
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 10
- Druck-/Durchflussangabe: Basismatrix150 bis 250 cm/h ,100 kPa, XK 50/60 Säule, Bett
Spezifikation
Zur Aufreinigung von mono- und polyklonalen Antikörpern auf Labor- und Prozessebene | |
2 bis 8 °C | |
150 bis 250 cm/Hoμr | |
9.84 Zoll | |
100 kPa | |
2 bis 9 | |
Rekombinantes Protein A (E. Coli) |
Stabil in wässrigen Puffern, die häufig in der Protein-A-Chromatographie verwendet werden | |
rProtein A Sepharose Fast Flow Media | |
60 - 165 μm | |
25 cm | |
4 % hochvernetzte Agarose | |
20 % Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- rProtein A Sepharose
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.