Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
336.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. |
---|---|
Kulturmilieu | CO2 |
Zelltyp | Säugetierzellen |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1 X |
Beschreibung
- Ursprünglich entwickelt zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
- Unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 Medium enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, welche nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen enthalten. RPMI 1640 Medium enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert RPMI 1640-Medium eine Supplementierung, gewöhnlich mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS). Das RPMI 1640 Medium nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,0 g⁄l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung.
- Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Kunden, die Gibco™ RPMI 1640 in einem Herstellungsprozess verwenden und einen Antrag bei der FDA eingereicht haben, können von uns eine Vollmacht zum Verweis auf unsere Arzneimittelstammdatei Typ II (DMF) erhalten.
- Hergestellt in einem cGMP-konformen Werk in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir auch ein identisches RPMI 1640-Produkt an, dass an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11875-119). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert.
- Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspensionen und als Monolayer entwickelt. RPMI 1640 wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet eingestuft. Wir bieten viele Gibco™ RPMI 1640-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.
- Gibco™ RPMI 1640 unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen enthalten.
- RPMI 1640 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei RPMI 1640 eine Supplementierung erforderlich sein, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS). RPMI 1640 nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (2,0 g/l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Säugetierzellen | |
1 X | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Glutamin, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat | |
Nachhaltige Verpackung | |
260 bis 310 mOsm/kg | |
Gibco™ |
CO2 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Säugetierzellkultur | |
RPMI 1640 | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
7 bis 7,4 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.