Learn More
MP Biomedicals RPMI 1640 (1x-Lösung) mit L-Glutamin und Natriumhydrogencarbonat
Ein Universalmedium, das eine Vielzahl von Zellen mit und ohne Supplementierung unterstützt.
Marke: MP Biomedicals 091260354X6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ursprünglich von Moore und seinen Kollegen am Roswell Park Memorial Institute (RPMI) entwickelt.
- Basiert auf der RPMI1630-Medienlinie, die ein Bikarbonat-Puffersystem verwendete, und Änderungen in den Mengen an Aminosäuren und Vitaminen.
- RPMI wurde erfolgreich für die Kultivierung normaler humaner und neoplastischer Leukozyten eingesetzt.
- Beliebtes Allzweck-Medium, wenn es richtig ergänzt wird.
- Als Modifikation des McCoy′s 5A Mediums wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu unterstützen, aber seither hat sich gezeigt, dass es eine Vielzahl von Zellen unterstützt, die verankerungsabhängig sind.
- Ursprünglich für die Verwendung mit einem Serumzusatz vorgesehen, wurde gezeigt, dass RPMI 1640 mehrere Zelllinien unterstützt, wenn kein Serum vorhanden ist.
- Weit verbreitet bei Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen.
- Hauptanwendungen: Säugetierzellkultur.
Spezifikation
Klar, dunkelorange | |
Säugetierzellen | |
Lösung | |
Säugetierzellkultur | |
6 x 500 mL |
Bei 2 bis 8 °C lagern | |
1 X | |
Steril | |
6,9 bis 7,4 |