Learn More
Gilac™ Round Tub with Reinforced Bottom
The Round Tub with Reinforced Bottom has rigid walls to prevent distortion when loaded. Ergonomic handles.
Marke:  Gilac™ G608121
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16274011
  • 35.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rigid walls to prevent distortion when loaded
  • Ergonomic handles
  • Easy to clean and dry
  • Anti-wear skirt
  • Dimensions including handles
Spezifikation
Spezifikation
Food Contact Certified
9.2 gal.
White
LDPE
Rund
550 mm
475 mm
315 mm
21.7 in.
550 mm
1.79 kg
Reinforced Round Tub
35 L
Food Contact
60°C
21.7 in.
18.7 in.
12.4 in.
13 in.
330 mm
63.14 oz.