Learn More
Gilac™ Round Tub with Reinforced Bottom
The Round Tub with Reinforced Bottom has rigid walls to prevent distortion when loaded. Ergonomic handles.
Marke:  Gilac™ G608421
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16204021
  • 68.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rigid walls to prevent distortion when loaded
  • Ergonomic handles
  • Easy to clean and dry
  • Anti-wear skirt
  • Dimensions including handles
Spezifikation
Spezifikation
Food Contact Certified
19.8 gal.
White
LDPE
Rund
730 mm
620 mm
385 mm
28.7 in.
730 mm
3.27 kg
Reinforced Round Tub
75 L
Food Contact
60°C
28.7 in.
24.4 in.
15.2 in.
17.5 in.
445 mm
115.35 oz.