Learn More
Epredia™ Rundprobenhalter
Gewährleisten Sie mit den Epredia™ Rundprobenhaltern ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Rundproben.
310.00 CHF - 1650.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12003069
|
Epredia™
546200 |
Einsatz für Klemmbacke, 15 bis 21 mm |
310.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12013069
|
Epredia™
546210 |
Einsatz für Klemmbacke, 22 bis 28mm |
317.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12023069
|
Epredia™
546270 |
Einsatz für Klemmbacke, 9 bis 14,5 mm |
310.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12017219
|
Epredia™
715580 |
Runde Probenklemme, nur Klemmgehäuse, alle Einsätze (6 bis 28 mm) | N/A | ||||||
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit den Thermo Scientific™ Rundprobenhaltern ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Rundproben.