Learn More
Corning™ Runder Eisbehälter mit Deckel, 4 l
Mehrzweck-EVA-Behälter als ungiftige Alternative zu konventionellen Eisbehältern
100.05 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 18,4 cm |
---|---|
Breite (metrisch) | 26 cm |
Menge | Je 1 |
Kapazität (metrisch) | 4 l |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15572891
|
Corning™
432122 |
Grün |
100.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15582891
|
Corning™
432123 |
Blau |
100.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15592891
|
Corning™
432124 |
Rot |
100.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15502901
|
Corning™
432125 |
Orange |
100.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15512901
|
Corning™
432126 |
Hellgrün |
100.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15532901
|
Corning™
432128 |
Violett |
100.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15522901
|
Corning™
432127 |
Rosa |
100.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Eisbehälter von Corning sind Mehrzweckbehälter, die sich hervorragend als nicht-toxische Alternative zu herkömmlichen Eisbehältern eignen. EVA ist so gut wie geruchslos, ist inert und wird in der Biomedizintechnik, z. B. in Arzneistoffabgabevorrichtungen, eingesetzt. Die Mehrzweckbehälter sind hochisolierend, stapelbar, unzerbrechlich, leicht und auslaufsicher. Die Behälter “schwitzen” nicht und verformen sich nicht und haben eine strukturierte Textur auf der Unterseite, um ein Verrutschen auf der Tischplatte zu verhindern. Ideal für den Einsatz mit Eis, Trockeneis (-78 °C), flüssigem Stickstoff (-196 °C), Alkohol, Kochsalzlösungen oder warmen Lösungen (+93 °C). Erhältlich in verschiedenen Farben.- Ungiftige, recycelbare Behälter aus Ethyl-Vinylacetat (EVA)-Schaum für Eis, Trockeneis, Flüssigstickstoff und Alkoholschlämme.
- Kein Schwitzen, Auslaufen oder Rutschen auf dem Arbeitstisch.
Bestellinformation
1/Karton
Spezifikation
18,4 cm | |
26 cm | |
Je 1 | |
4 l |