Learn More
Gilac™ Round HACCP Food Contact Container, 75 L
Round HACCP Food Contact Container is food contact certified and designed for storage, food preparation and transporting foodstuffs.
65.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp | HACCP Food Container |
---|---|
Material | Polyethylen |
Kapazität (metrisch) | 19.8 gal. |
Durchmesser (metrisch) | 670 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 19.1 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17968981
|
Gilac™
G612021 |
Weiß |
65.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17948751
|
Gilac™
G612023 |
Yellow |
65.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17918461
|
Gilac™
G612028 |
Blue |
65.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17978831
|
Gilac™
G612033 |
Red |
65.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17978971
|
Gilac™
G612036 |
Green |
65.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- HACCP round container.
- Food contact certified.
- For storage, food preparation and transporting foodstuffs.
- Highly durable.
- Reinforced bottom with anti-wear skirt.
- Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
- Optional, choice of two lids.
- External Diameter includes handles.
- Width corresponds to diameter without handles.
Spezifikation
HACCP Food Container | |
19.8 gal. | |
19.1 in. | |
Rund | |
75 L | |
540 mm |
Polyethylen | |
670 mm | |
485 mm | |
19.8 gal. | |
21.3 in. |