Learn More
Korff™ Runde Aluminiumschalen
Marke:  Korff™ 60214
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10272041
  • 183.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Folienstärke 0,03mm. Mit Seidenpapierzwischenlage.
φ: 120mm
Spezifikation
Spezifikation
120 mm
Aluminiumfolie
Wird für eine Vielzahl an Laboraufgaben verwendet