Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4x500
Der Rotor mittlerer Kapazität eignet sich für die Verwendung mit der gekühlten 5910R Zentrifuge.
Marke: Eppendorf™ 5895171001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausschwingrotor mittlerer Leistung
- Für Röhrchen, Flaschen und Platten
- Aerosoldichte Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Die gemischte Beladung mit 2 Plattenbehältern und 2 rechteckigen Behältern für runde Röhrchen ermöglicht eine größere Vielseitigkeit
- Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
- Erfordert Becher für Röhrchen und Flaschen von 0,2 ml bis 500 ml sowie für Platten
Spezifikation
S-4x500 – ohne Becher | |
0,2 bis 500 ml | |
4,000 U/min | |
Ohne Behälter | |
Aerosoldichte Kappen erhältlich |
Rotor | |
3220 x g | |
Zentrifuge 5910 Ri | |
4 |