Learn More
Eppendorf™ Rotorschlüssel
Entwickelt für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren und Zentrifugen
Marke:  Eppendorf™ 5416301001
8.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10003341
  • 8.55 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zentrifugenrotor-Schlüssel für Eppendorf-Modelle 5418, 5424 und 5430
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotorschlüssel
Modelle 5418, 5424 und 5430
Standard