Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-18 x 2-Kit für Zentrifuge 5425
Eppendorf™ Rotor FA-18x2-Kit für Zentrifuge 5425 bietet ein hervorragendes Funktionspaket für eine breite Palette von Anwendungen im Bereich der Molekular- und Zellbiologie sowie der Proteinbiochemie.
Marke:  Eppendorf™ 5495508007
640.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15861545
  • 675.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rotor für die Zentrifuge Eppendorf 5425
  • Rotor mit höherer Kante, der die Verschlusskappen der offenen Röhrchen vor Abscheren während des Betriebs schützt
  • Max. Kapazität: 18 x 1.5/2.0 ml-Röhrchen
  • Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™ Deckel
  • Max. Drehzahl: 18,565 x g (15,060 U/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
18 x 1,5/2,0 ml
Aerosol-tight QuickLock rotor lid
Aerosoldicht
Festwinkelrotor
Eppendorf 5425
18