Learn More
Eppendorf™ Rotor F-32 x 0.2-PCR für Zentrifuge 5425
Eppendorf™ Rotor F-32x0.2-PCR für Zentrifuge 5425 bietet ein hervorragendes Funktionspaket für eine breite Palette von Anwendungen im Bereich der Molekular- und Zellbiologie sowie der Proteinbiochemie.
Marke:  Eppendorf™ 5495510001
587.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15871545
  • 620.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rotor für die Zentrifuge Eppendorf 5425
  • Max. Kapazität: 4x PCR-Streifen oder 32x PCR-Röhrchen (0.2 ml)
  • Max. Drehzahl: 18,134 x g (15,060 U/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
4 x PCR-Streifen oder 32 x PCR-Röhrchen (0,2 ml)
Rotordeckel
Festwinkelrotor
Eppendorf 5425
32