Learn More
Eppendorf™ Rotor F-32x0,2-PCR für Zentrifuge 5420
Der Rotor F-32x0,2-PCR ist für das Zentrifugieren von 32 x 0,2 ml-PCR-Röhrchen oder 4 x 8 PCR-Streifen ausgelegt.
Marke: Eppendorf™ 5495404007
588.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. Drehzahl: 18.257 x g (15.060 U/min)
- Max. Kapazität: 4 x PCR-Streifen oder 32 x PCR-Röhrchen (0,2 ml)
Spezifikation
F-32x0,2-PCR – mit Rotordeckel | |
Rotor | |
18.210 x g | |
Zentrifuge 5421 |
Eloxiertes Aluminium hoher Qualität | |
4 x 8 PCR-Streifen oder 32 x PCR-Röhrchen (0,2 ml) | |
14.800 U/min | |
Rotordeckel |