Learn More
Corning™ Rotor Adapter for LSE™ Mini Microcentrifuge 6770-RT
Corning™ Rotor Adapter comes in three sizes and is for use with Corning Mini Microcentrifuge 6770
18.91 CHF
Spezifikation
Typ | Rotoradapter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Corning™ Mini-Mikrozentrifuge 6770 |
Anzahl pro Packung | 8/Packung |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17213564
|
Corning™
6770-RTA.25 |
0,25 ml |
18.91 CHF
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17203564
|
Corning™
6770-RTA.20 |
0,2 mL |
18.91 CHF
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17223564
|
Corning™
6770-RTA.5 |
0,5 mL |
18.91 CHF
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Corning™ Rotor Adapter comes in three sizes and is for use with Corning Mini Microcentrifuge 6770Spezifikation
Rotoradapter | |
Corning™ Mini-Mikrozentrifuge 6770 | |
8/Packung |