Learn More
BUCHI Rotavapor R-100 Vertical Condenser Glass Assembly
Vertical Condenser Glass Assembly for Rotavapor R-100, 1500 cm2. For standard distillations, used with recirculating chiller or tap water. Includes a 1 liter receiving flask, required tubing, and a ball joint clamp.
1500.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Typ | Vertical Condensor |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotavapor R-100, R-3 |
Enthält | Receiving Flask (1 L), Tubing, and a Ball Joint Clamp |
Volumen (metrisch) | 1000 mL |
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12628979
|
BUCHI
11057057 |
P+G Safety Coating |
1500.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Includes receiving flask (1 L), tubing, and a ball joint clamp
- Does NOT include an evaporating flask, vacuum seal, vapor duct, or condenser holder
- For use with Rotavapor R-100, R-3
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3) | |
Rotavapor R-100, R-3 | |
1000 mL |
Vertical Condensor | |
Receiving Flask (1 L), Tubing, and a Ball Joint Clamp |