Learn More
Hirschmann Instruments™ ROTARUS VOLUME 100, DOSIERPUMPE, WEISS, IP 54
Ermöglicht bequem und umfassend hohe Durchflussraten im Labor. Hirschmann Instruments™ rotarus™ Volume 100 Peristaltikpumpen bieten kontinuierliche Förderleistung in einer Spenderpumpe für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke: Hirschmann Instruments™ 9501562
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Austauschbare Pumpenköpfe, Ein- und Mehrkanal-Ausführung
- Schneller werkzeugfreier Wechsel der Pumpenköpfe, automatische Erkennung von Pumpenköpfen und Schläuchen dank RFID-Technologie, Bedienpanel direkt am Pumpengehäuse, TFT-Touchscreen mit anwenderfreundlichem Menü
- Kalibrierbar
- Methodenspeicher
- Betriebsspannung: 24 VDC,PC-Verbindung über USB- und RS232-Schnittstellen (als Zubehör erhältlich)
- Pumpenköpfe anderer Hersteller können problemlos mit einem Adapter montiert werden
- Umfassendes Zubehör
Spezifikation
1 – 12 (je nach verwendetem Pumpenaufsatz) | |
Volumen 100 | |
270 x 100 x 220 mm | |
100/240 VAC | |
50/60 Hz |
5 bis 500 U/min | |
DC | |
10.1 kg | |
100 W |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann Instruments™ ROTARUS VOLUME 100, DOSIERPUMPE, WEISS, IP 54 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur