Learn More
Rosolsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410347
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Rosolic acid is used as a pH indicator in the range from 5.0 to 6.8. It acts as an intermediate in the manufacturing dyes. It is involved in the activation of heme oxygenase and in the inhibition of DNA fragmentation. It finds application in the selective isolation of coliform bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rosolsäure wird als pH-Indikator im Bereich von 5.0 bis 6.8 verwendet. Es fungiert als Zwischenprodukt in der Herstellung von Farbstoffen. Es ist an der Aktivierung der Hämoxygenase und an der Hemmung der DNA-Fragmentierung beteiligt. Es findet Anwendung in der selektiven Isolierung von Coliformbakterien.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid und starken Säuren. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-45-2
Summenformel C19H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.32
MDL-Nummer MFCD00001624
InChI-Schlüssel FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone
PubChem CID 5100
ChEBI CHEBI:34544
IUPAC-Name 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rosolic acid
Menge 25 g
Beilstein 2055205
Merck Index 14,881
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,sodium hydroxide,potassium hydroxide and strong acids. Insoluble in water.
Formelmasse 290.32
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rosolic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Rosolic acid