Learn More
Brady™ Roll Markers
Marke:  Brady™ 226293
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11735573
  • 332.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
European Directives 67/548 and 88/379
Dauerhaftes Acryl
Rolle
Rohrmarkierung
Pipe and valve marking
505 Markers/Roll
-40°F to +284°F
0,0047 in.
33 m x 100 mm
108.27 ft.
3.94 in.
2.36 in.
60 mm
PMFL-EAUINCENDIE-RD3-RLL090
White on Red
Polyester
Eau incendie
French
505 Pk.
-40°C to +140°C
0.119 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
33 m
100 mm
0.31 in.
8 mm