Learn More
Emma Safety Footwear Rocky Outdoor-Schuhe aus Nubukleder Größe D
Mit rutschfesten Sohlen für das Laufen auf allen Oberflächen.
147.00 CHF
Spezifikation
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver Futter |
---|---|
Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
Sohlenmaterial | GripForce Easy Twist Außensohle |
Zehenform | Stahlkappe |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe aus Nubukleder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11381000
|
Emma Safety Footwear
MM72054639 |
39 |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13288663
|
Emma Safety Footwear
MM72054640 |
40 |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10351520
|
Emma Safety Footwear
MM72054637 |
37 |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nubuk-/Cordura™ Obermaterial
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Spezifikation
Hydro-Tec Sanitized Silver Futter | |
GripForce Easy Twist Außensohle | |
Outdoor-Schuhe aus Nubukleder |
Antistatische Vlies-Innensohle | |
Stahlkappe |