Learn More
Cytiva RNAspin 96 RNA-Isolationskit
Für eine schnelle und effiziente Reinigung in einem 96 Well-Format
Marke: Cytiva 25-0500-75
1385.81 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Protokoll und ausreichende Mengen von folgenden Stoffen zur Verarbeitung der angegebenen Anzahl von Präparaten: DNase 1, RNase-freies Wasser, Bindungsplatten, 1.5 ml-Röhrchen, Waschplatten, quadratische Well-Blöcke, Vakuumelutionsplatten und Puffer
Beschreibung
- 96 Proben, die mit hoher Reproduzierbarkeit in weniger als 70 Minuten parallel mittels Zentrifugation oder Vakuum verarbeitet werden
- Kann zum Isolieren von Gesamt-RNA aus Kulturzellen, Geweben, Bakterien oder Hefen verwendet werden
- Die DNase I-Behandlung entfernt genomische DNA, was zu qualitativ hochwertigen Gesamt-RNA-Produkten führt
- Isolierte RNA ist von ausreichender Qualität (A260/A280 = 1.8-2.2) und Menge (bis zu 100 μg) für mehrere nachfolgende Experimente: quantitative reverse Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktion (QRT-PCR), Primer-Erweiterung und RNase-Schutz-Assays
- Integrierte Waschplatte vermeidet Gefahr einer Kontamination
- Als Zubehör erhältliche Gewebeplatte ermöglicht Verarbeitung von Gewebeproben
- Probengröße: bis zu 30 mg bei tierischem Gewebe, bis zu 2 x 106 Zellen bei Zellkulturen (Vakuum); 1 x 107 Zellen bei Zellkulturen (Zentrifuge); Elutionsvolumen: 50 μl – 130 μl
Spezifikation
96-Well-Format mit geeigneten Vakuumkammern oder geeigneten Zentrifugen. | |
Wird zur reproduzierbaren Isolierung (Well-zu-Well, Platte-zu-Platte) der Gesamt-RNA aus kultivierten Zellen, Gewebe, Bakterien oder Hefe verwendset. Kann auch in einem vollautomatisierten Fluss mit Vakuum an gängigen Laborarbeitsplätzen verwendet werden. Geeignet für den direkten Einsatz in Downstream-Prozessen | |
4 x 96 Aufreinigungen | |
1,8-2,2 | |
70 Minuten/4 Preps |
96-Well-Platte | |
Protokoll und ausreichende Mengen der folgenden Materialien, um die Anzahl der angegebenen Vorbereitungen durchzuführen: DNase1, RNase-freies Wasser, Bindungsplatten, 1.5 ml-Röhrchen, Waschplatten, quadratische Well-Blöcke, Vakuumelutionsplatten und Puffer | |
illustra RNAspin 96-Kit | |
10 mg Gewebe–30 mg Gewebe |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: deoxyribose nuclease, thiocyanic acid, ethanol
- UNKNOWN ACUTE-27.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.